Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool.
Marque: Applied Biosytstems™ A58155
131.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-16
Utilisez le code promo "24070" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool. They are designed to be used with MagMAX Prime Stool Lysis Buffer and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
Spécification
Magnetic | |
Store at 15–25°C. | |
Billes | |
Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR | |
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid | |
ADN/ARN | |
Reagent | |
400 μL | |
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid |
Clear | |
Tube | |
Fecal Swab in Transport Media, Stool | |
High-throughput Compatible, Automated Protocols | |
100 réactions | |
MagMAX™ | |
100 tubes | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche.