Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’isolement d’ADN végétal MagMAX™
Le kit d’isolement d’ADN végétal MagMAX™ est conçu pour la purification automatisée à haut débit ou manuelle d’ADN provenant d’une grande variété d’espèces végétales. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, éliminant ainsi le besoin d’extraction de phénol / chloroforme ou de précipitation d’alcool.
Marque: Thermo Scientific™ A32580
669.36 EUR valable jusqu'au 2024-10-05
Utilisez le code promo "21627" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit d’isolement d’ADN végétal MagMAX™ est conçu pour la purification automatisée à haut débit ou manuelle d’ADN provenant d’une grande variété d’espèces végétales.
- Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, éliminant ainsi le besoin d’extraction de phénol / chloroforme ou de précipitation d’alcool.
- Les procédures sont optimisées pour l’isolement d’ADN à partir d’échantillons végétaux de 10 à 100 mg. Les rendements en ADN varient selon les espèces et les tissus, selon la taille du génome, la ploïdie, le nombre de cellules, l’âge de l’échantillon de tissu et les conditions de stockage.
- Le kit d’isolement d’ADN végétal MagMAX s’appuie sur la technologie des microbilles magnétiques, permettant des rendements reproductibles et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles rendent cette technologie idéale pour la purification automatisée des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle pour un faible débit d’échantillons.
- L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs, et peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la PCR, la qPCR et des séquençage de nouvelle génération. Voir le graphique à barres ci-dessous pour les rendements typiques d’ADN génomique provenant de diverses sources.
- Polyvalent—convient à la plupart des types et parties de plante, y compris les échantillons ligneux, riches en polyphénols et lignifiés
- Rendement d’ADN élevé—comparé à la méthode traditionnelle CTAB
- Haute qualité—isole l’ADN à haute intégrité, exempt d’inhibiteurs et de contamination par l’ARN
- Flexible : facilement réglable pour les plateformes automatisées à haut débit et le traitement manuel
- L’ADN isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment : qPCR, séquençage de nouvelle génération
- Le format de purification à base de billes magnétiques du kit permet une mise à l’échelle facile du nombre d’échantillons traités manuellement avec un support magnétique ou avec un processeur de particules magnétiques tel que les processeurs KingFisher™ Duo Prime ou KingFisher™ Flex.
- Les microbilles magnétiques ont de nombreux avantages comparées à d’autres technologies d’isolement des acides nucléiques. L’ADN et l’ARN se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque que des particules de tissus non digérées obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction.
- Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons de tissus végétaux fibreux qui ne sont pas complètement lysés pendant les étapes de perturbation et d’homogénéisation.
- L’acide carboxylique Dynabeads™ MyOne™ contenu dans le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX possède une chimie de surface optimisée avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques.
- Ces aspects font de la technologie magnétique Dynabeads une solution idéale pour la récupération des cibles d’ADN trouvées dans une variété d’échantillons végétaux. Une fois capturé, l’ADN est ensuite élué dans 150 µl et prêt pour les applications en aval.
Spécification
• 4 tampons de lyse A de 60 ml, conserver à température ambiante • 4 tampons de lyse B de 8,4 ml, conserver à température ambiante • 8 x 1,4 ml de RNase A, conserver entre -5 et -30°C • 4 solutions de précipitation de 16,5 ml, conserver à température ambiante • 8 x 1,4 ml de microbilles de liaison d’ADN, conserver entre 2 et 8°C • 4 concentrats de solution de nettoyage 1 de 45 ml, conserver à température ambiante • 4 concentrats de solution de nettoyage 2 de 60 ml, conserver à température ambiante • 4 tampons d’élution de 30 ml, conserver (à température ambiante ) |
|
Microbille magnétique | |
PCR en temps réel | |
MagMAX™ | |
384 préparations | |
ADN génomique |
Kit | |
Plantes | |
Compatible avec le haut débit | |
Kit d’isolement d’ADN végétal | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.