Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit
L’isolement d’ADN et d’ARN évolutif et séquentiel du FFPE permet aux scientifiques d’analyser tous les biomarqueurs importants contenus dans l’échantillon, tels que les mutations hotspot, les CNV, les fusions de gènes et les indels.
Marque: Applied Biosystems™ A31881
601.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Isolement de l’ADN et de l’ARN évolutif et séquentiel du FFPE. Le kit d’ADN / ARN MagMAX™ Ultra récupère à la fois l’ADN et l’ARN (y compris le micro-ARN) à partir du même échantillon FFPE, ce qui permet aux scientifiques d’analyser tous les biomarqueurs importants contenus dans l’échantillon, tels que les points chauds de mutation, les CNV, les fusions de gènes et les indels.- Plus d’informations avec moins d’échantillons : extrait séquentiel de l’ADN et de l’ARN de la même section FFPE pour faire avancer votre recherche sur le cancer.
- Technologie adaptée à l’automatisation : traite de 12 à 96 échantillons lorsqu’il est utilisé avec le système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime ou KingFisher Flex.
- Un protocole flexible : le kit peut également isoler uniquement l’ARN ou simplement de l’ADN à partir de votre échantillon FFPE et peut traiter des quantités d’entrée d’échantillon 5 µM à 40 µM.
Spécification
• 1 x 385 µl de protéase, stocker entre -5 et -30°C • 1 x 10 ml de tampon de digestion par la protéase, stocker à température ambiante • 1 x 38,5 ml de solution de liaison, stocker à température ambiante • 1 x 1,95 ml de microbilles de liaison d’acides nucléiques, stocker entre 2°C et 8°C • 1 x 38,5 ml de tampon de lavage d’ADN, stocker à température ambiante • 1 x 210 ml de concentré de solution de lavage 2, stocker à température ambiante • 1 x 5 ml de solution d’élution, stocker à température ambiante • 1 x 115 ml de concentré de tampon de lavage d’ARN, Stocker à température ambiante • 1 x 1,92 ml de DNase, stocker entre -5 et -30°C • 1 x 960 µl de tampon DNase, stocker entre -5 et -30°C |
|
Microbille magnétique | |
Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point final), PCR en temps réel, PCR, analyse de micro-ARN | |
MagMAX™ | |
1 kit | |
ARN total, micro-ARN, acides nucléiques totaux, ADN génomique, ARNm, ARN transcriptome |
Kit | |
FFPE, Échantillons fixés | |
Compatibilité avec des cadences élevées | |
Kit d’ADN/ARN FFPE Ultra | |
Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace ou de la glace carbonique. |