Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX™
Code produit. 15591290 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15591290
Marque: Applied Biosystems™ A29319
Edge
Kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX
Le kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX™ est conçu pour l’enrichissement de l’ADN acellulaire circulant (ADNlc) et optimisé pour une utilisation avec des échantillons biologiques tels que le sérum et le plasma. Le kit est basé sur la technologie de microbilles magnétiques MagMAX™, permettant une récupération reproductible de l’ADN de haute qualité adapté à un large éventail d’applications, notamment la PCR en temps réel, la PCR numérique et le séquençage de nouvelle génération.
L’isolement évolutif de l’acide nucléique circulant à partir du plasma, du sérum et de l’urine
La récupération de l’ADNlc est difficile en raison de la quantité limitée présente dans les échantillons acellulaires. Le kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX résout cela grâce à son format de purification à base de microbilles magnétiques qui vous permet de traiter facilement une large gamme de volumes d’échantillons, allant de 100 µl à 10 ml. Lorsqu’il est utilisé avec un processeur de particules magnétiques KingFisher™ Duo Prime ou KingFisher™ Flex, 6 à 24 échantillons de plasma / sérum de 2 ml de volume d’entrée peuvent être isolés à la fois. Les échantillons peuvent également être traités manuellement à l’aide d’un support magnétique.
Caractéristiques du kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX :
• Conception flexible qui permet l’isolement manuel et automatisé de l’ADN acellulaire (ADNfa)
• Format évolutif permettant d’obtenir des volumes d’entrée plus élevés et plus faibles
• Extraction exempte de phénol prête à l’automatisation
• Procédure rapide, qui permet de traiter de 6 à 24 échantillons en 40 minutes ou moins lorsqu’ils sont utilisés avec le processeur de particules magnétiques KingFisher Duo Prime ou le processeur de particules magnétiques KingFisher Flex avec une tête 24 Deep Well
• Les entrées de volume d’échantillons larges varient de 500 µl à 10 ml de plasma / sérum ou d’urine
• Contient du silane Dynabeads™ MyOne™ pour un isolement homogène de l’ADNfa
• Les volumes d’élution vont de 15 µl à 50 µl
Débloquez une mine d’informations avec l’ADN acellulaire
L’isolement et l’analyse de l’ADNfa circulant à partir de plasma, de sérum ou d’urine peuvent servir d’approche non invasive pour détecter et surveiller les cibles associées à certains états de maladie tels que le cancer. La première étape dans l’obtention de cette information précieuse est l’isolement efficace des acides nucléiques qui récupère spécifiquement l’ADNlc circulant tout en laissant derrière elle les molécules d’ADN plus grosses. Ceci permet de s’assurer que l’ADN plus court et fragmenté est concentré et prêt pour l’analyse en aval à l’aide de la PCR en temps réel, de la PCR numérique ou du séquençage de nouvelle génération.
Avantage de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ADNlc. L’ADN se lie plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque que des particules cellulaires obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction. Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons riches en protéines et à grand volume, comme les échantillons de plasma, qui sont communément utilisés dans les études sur l’ADNlc.
Chimie de surface optimisée
Le silane Dynabeads MyOne contenu dans le kit d’isolement d’Acellulaire MagMAX possède une chimie de surface optimisée de type silice avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces particularités font du silane Dynabeads MyOne l’outil idéal pour la récupération des cibles d’ADNlc circulant présents à de faibles concentrations dans les fluides corporels acellulaires. Une fois capturés, ces fragments d’ADN rares peuvent alors être élués dans de petits volumes d’élution de 15 µl à 50 µl et sont prêts pour des applications en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 1,5 ml de microbilles magnétiques d’ADN exempts de cellules MagMAX
1 x 125 ml de solution de lyse / liaison d’ADN exempts de cellules MagMAX*
1 x 100 ml de solution de lavage d’ADN exempt de cellules MagMAX
1 x 5 ml de solution d’élution d’ADN exempts de cellules MagMAX
* La couleur de la solution de lyse / liaison peut varier d’incolore à jaune. La couleur de la solution n’a aucun impact sur la performance de l’extraction d’ADN.
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon ADNdb, Échantillons liquides (p. ex. sérum)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR en temps réel, PCR
Compatibilité à haut débit Protocoles automatisés
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit d’isolement d’ADN
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN exempt de cellules
Heure du test 40 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.