Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 x 1 L
Conditionnement:
1 kit
1kg
Description
Includes
Se compose d’un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et d’un composant B (au format liquide tampon).
Le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia™ est spécialement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance de la DO (densité optique) de culture ni ajout d’inducteur. La formulation exclusive MagicMedia™ permet à la culture d’E. coli d’atteindre des densités 3 à 10 fois plus élevées que celles obtenues avec les méthodes traditionnelles LB + IPTG, ce qui vous permet de :
Le milieu d’expression MagicMedia™ E. coli est disponible dans deux formats pratiques pour répondre à des besoins spécifiques : poudre prémélangée conditionnée dans un sachet pratique et soluble (format sachet aluminium) ou liquide préstérilisé prêt à l’emploi. Les formats contiennent un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et un composant B (au format liquide tampon).
Comprend : le composant A (5 x 1 sachet en aluminium) et le composant B tampon (5 x 1 flacon de liquide).
- Obtenir des rendements protéiques 3 à 10 fois plus élevés (figure 1) avec un temps de manipulation bien plus court
- Éliminer les étapes de surveillance de DO fastidieuses — inoculez les cellules simplement, développez la culture pendant la nuit et récoltez-les (figure 2)
- Réduisez le volume de culture afin de simplifier les processus de manipulation et d’évolutivité
Le milieu d’expression MagicMedia™ E. coli est disponible dans deux formats pratiques pour répondre à des besoins spécifiques : poudre prémélangée conditionnée dans un sachet pratique et soluble (format sachet aluminium) ou liquide préstérilisé prêt à l’emploi. Les formats contiennent un composant A exclusif (au format poudre dans un sachet en aluminium) et un composant B (au format liquide tampon).
Comprend : le composant A (5 x 1 sachet en aluminium) et le composant B tampon (5 x 1 flacon de liquide).
Informations sur la commande
Stocker à température ambiante (15 à 30°C). La stabilité de tous les composants est garantie pendant six mois s’ils sont correctement stockés.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon de composant A (5 x 1 sachets de feuilles) et de composant B (5 x 1 flacon liquide). Conserver à température ambiante (15 à 30°C). Tous les composants sont garantis stables pendant six mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Forme | Poudre |
| Format | Kit |
| Type de milieu | Milieu d’expression d’E. coli |
| Méthode de préparation | Autoclave |
| Type de produit | Milieu d’expression |
| Gamme de produits | MagicMedia |
| Quantité | 5 x 1 L |
| Espèces | Escherichia coli |