Learn More
Invitrogen™ MagicMark™ Étalon protéique Western XP
Code produit. p-4924116
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 μl
250 μl
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
250µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10227592
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ LC5602
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
250 μl de mélange standard prêt à l’emploi sont fournis dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement se compose de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), de 10 mM de DTT, de glycérol à 17,4 %, de SDS à 3 % et de bleu de bromophénol à 0,025 %
Spécialement conçu pour une estimation facile et pratique du poids moléculaire des protéines directement sur les transferts Western
  • L’étalon de protéines de transfert Western MagicMark XP comprend neuf protéines recombinantes (20 à 220 kDa), chacune d’entre elles contenant un site de liaison IgG
  • Le site de liaison IgG lie les anticorps primaires ou secondaires servant à détecter la protéine cible, et assurant ainsi une visualisation directe de l’étalon sur le transfert Western
  • L’étalon MagicMark XP est compatible avec quasiment tous les kits et substrats Western (chimiluminescents, chromogènes et fluorescents)
  • L’étalon de protéines est fourni sous une forme prête à l’emploi pour le chargement direct sur les gels ; il n’est pas nécessaire de chauffer, de réduire ou d’ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
  • Stockage à -20°C
Applications
  • Transfert Western : détection des neuf bandes non colorées via la méthode de détection utilisée pour la protéine cible. Compatible avec les substrats chimiluminescents et les anticorps secondaires fluorescents (non recommandés pour les anticorps marqués avec les fluors dans le canal de 500 à 550 nm)
  • Estimation de la taille des protéines : dimensionnement des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS et sur le transfert Western à l’aide de la méthode de détection par transfert Western
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage 250 μl de mélange d’étalon prêt à l’emploi fourni dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement est composé de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, 17,4 % de glycérol, 3 % de SDS et 0,025 % de bleu de bromophénol.
Conserver à -20°C.
Méthode de détection Système de détection défini par l’utilisateur
Number of Markers 9
Type de produit Échelle de protéines
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 20 à 220 kDa
Type de coloration Non coloré
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Gamme de produits MagicMark
Quantité 250 μl
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de système Transfert Western, SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado