Learn More
Bel-Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque: Bel-Art™ M16807-9901
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pnbsp;/pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/liliDisposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement/li/ulpnbsp;/ppLe bac de 1 l n’inclut pas le bec verseur ni l’indicateur de ligne de remplissage/pSpécification
21,7 cm | |
42 cm | |
30,3 cm | |
2,04 gal. | |
Légèrement texturé, antidérapant | |
Bac à glace de laboratoire | |
9 L |
8,5 in | |
16,5 in | |
12 po | |
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle | |
Uréthane | |
Bleu foncé | |
-196°C à 100°C |