Learn More
Heathrow Scientific Rotor à centrifuger haute vitesse MagFuge™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5 / 2 mL
6 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à centrifuger haute vitesse |
| Matériau | GFPP |
| Type | Rotor |
| Capacité | 12 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 9 785 x g |
| Vitesse max. | 12,500 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Angle | Incliné, fixe |
| Nbre de positions | 12 |