Learn More
Hellma Macro Cuve, 101-QS
Cuve à fluorescence en verre de quartz haute pureté Suprasil™ avec bouchon en PTFE.
Marque:  Hellma 101-20-40
Code produit. 10177611
  • 426.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Cellule de fluorescence
  • Plage UV/VIS
  • Couvercles en PTFE inclus
Spécification
Spécification
7000 μl
PTFE
Épaisseur de base : 1,25 mm
1/boîte
De 200 à 2500 nm
12,5 mm
Quartz Suprasil
10 mm
Couvercle en PTFE
20 x 10 mm
45 mm