Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique MAbPac™ SEC-1
Utilisez ces colonnes SEC pour l’analyse des anticorps monoclonaux (mAb), y compris la séparation à haute résolution des monomères, des agrégats et des fragments.
Marque: Thermo Scientific™ 074697
Description
Utilisez les colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 pour une séparation haute résolution de l’analyse des anticorps monoclonaux (mAb), y compris des monomères, des agrégats et des fragments Fab et Fc résultant de la protéolyse. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) offrent des performances remarquables, même dans des conditions non dénaturantes, dans des éluants volatils et des phases mobiles à forte et faible teneur en sel.
- La couche hydrophile greffée minimise les interactions indésirables entre les biomolécules et la phase stationnaire
- Le boîtier en PEEK biocompatible non métallique élimine la contamination par des métaux provenant du matériau de la colonne
- Le greffage de surface stable permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec la détection MS, ELSD et Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD
- Le remplissage robuste des colonnes offre fiabilité, reproductibilité et longue durée de vie de la colonne
- Colonnes disponibles en granulométrie de 5 μm, longueurs de 150 et 300 mm, avec un diamètre de pore moyen de 300 Å
Spécification
Diol exclusif | |
4 mm | |
[Non évalué] | |
2,5 à 7,5 | |
100 % de solvants organiques | |
L59 | |
MAbPac | |
Exclusion stérique | |
PEEK |
Pré-colonne | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
30°C | |
Diol (OH) | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Exclusion stérique | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.