Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC en phase inverse MAbPac™
Utilisez les nouvelles colonnes RP Thermo Scientific™ MAbPac™ pour la caractérisation HPLC et LC-MS en phase inverse (RP) haute performance d’anticorps monoclonaux (mAb), de fragments, de variantes, de conjugués anticorps-médicaments (ADC), de protéines pégylées et de protéines bispécifiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 303184
Code produit. 16874106
  • 1169.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les nouvelles colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ MAbPac™ pour la caractérisation HPLC et LC / MS en phase inverse (RP) haute performance d’anticorps monoclonaux (mAb), de fragments, de variants, de conjugués anticorps-médicaments, de protéines pégylées et de protéines bispécifiques. Ces colonnes présentent une excellente résolution, une longue durée de vie et une faible contamination croisée. La chimie de surface, la taille des particules et la taille des pores ont été optimisées pour des séparations à haute résolution.
Compatibles avec le solvant organique utilisé dans la HPLC et la MS dans des conditions RP
  • La résine est basée sur des particules de polymère hydrophobes super macroporeuses de 4 µm
  • Stables aux pH extrêmes (0 à 14) et aux températures élevées (jusqu’à 110°C)
Efficaces avec un faible transfert
  • Résine polymérique à grande taille de pores de 1 500 Å
  • Séparation efficace des molécules de protéine avec un très faible transfert
Conçues pour les séparations LC et LC/MS de biomolécules en phase inverse
  • Puissance de résolution supérieure pour les anticorps monoclonaux et les substances apparentées
  • Grande efficacité avec un faible transfert
  • Excellente compatibilité MS
  • Large gamme de pH de fonctionnement : 0 à 14
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 110°C
  • Haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
75 à 150 µl/min
4000 psi (275 bars)
1 à 7
Each
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Phase inverse
1 mm
150 mm
4 μm
1500 Å
110°C
MAbPac
Phase inverse
Bio-LC