Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ HIC-20
Utilisez cette colonne pour séparer les anticorps monoclonaux (mAb), les fragments de mAb et les variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC).
Marque: Thermo Scientific™ 088555
Description
Utilisez la colonne HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 pour la séparation des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments de mAb et des variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC). La chimie unique de cette colonne de silice offre une haute résolution et une excellente sélectivité. La technologie avancée de greffage de surface fournit une excellente stabilité chimique, une haute résolution et une sélectivité unique, optimisée pour les mAb et différente de celle des autres phases HIC.
Caractéristiques de la colonne MAbPac HIC-20- Une sélectivité optimale pour les mAb et les variantes connexes
- Une excellente séparation des fragments de mAb et des variantes oxydées
- Haute résolution et haute efficacité
- Compatible avec les solvants organiques et les phases mobiles aqueuses
- Forte stabilité de la colonne
Spécification
Pré-colonne | |
10 mm | |
5 μm | |
1000 Å | |
Silice | |
Silice sphérique, haute pureté | |
Interaction hydrophobe |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bars) | |
2 à 9 | |
60°C | |
MAbPac | |
Interaction hydrophobe | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.