Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC MAbPac™ HIC-10
Séparez les anticorps monoclonaux (mAb) et les produits biologiques associés avec une haute résolution, une excellente biocompatibilité et une sélectivité grâce à la chimie unique de cette colonne d’interaction hydrophobe.
Marque: Thermo Scientific™ 088482
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçue pour la séparation des anticorps monoclonaux (mAb) et des produits biologiques associés par interaction hydrophobe, la colonne LC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 est une colonne de silice à haute résolution. La chimie unique de la colonne MAbPac HIC-10 fournit une haute résolution, une excellente biocompatibilité et une sélectivité différente des autres colonnes HIC du marché.
Chimie unique conçue pour une sélectivité optimale pour les mAb
La colonne MAbPac HIC-10 est basée sur des particules de silice sphériques de 5 μm, de haute pureté, à larges pores (1 000 Å), fonctionnalisées avec des groupes alkyles-amides exclusifs. Sa technologie avancée de greffage de surface fournit une excellente stabilité chimique, une haute efficacité et une sélectivité unique, optimisée pour les mAb et différente de celle des autres phases HIC.- Excellente biocompatibilité et transfert extrêmement faible
- Haute résolution et haute efficacité
- Compatible avec les solvants organiques et les phases mobiles aqueuses
- Forte stabilité de la colonne
Spécification
Pré-colonne | |
10 mm | |
5 μm | |
1000 Å | |
Silice | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Interaction hydrophobe |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bars) | |
2 à 8 | |
60°C | |
MAbPac | |
Interaction hydrophobe | |
Bio-LC |