Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballée MabCaptureC™ MiniChrom™
Code produit. 30019374 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 30019374
Marque: Thermo Scientific™ 5943662001
Les colonnes Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ sont conçues pour la sélection de résines en laboratoire, le développement de procédés et la préparation d’échantillons.
Les colonnes TMabCaptureC™ MiniChrom™ sont conçues pour la sélection de résines en laboratoire, le développement de procédés et la préparation d’échantillons.
These pre-packed columns are ready to connect and have the following features:
  • Packed with MabCaptureC™ Affinity Matrix, offering high dynamic binding capacity and high resolution over a wide range of flow rates
  • Direct connection to standard chromatography systems
The 1 mL columns can be used for quick screenings of application feasibility and lab scale purification on a convenient and easy-to-use pre-packed column. The 10-cm bed height of the 5 mL column allows initial process development at a bench scale.
The pre-packed MabCaptureC™ Affinity Matrix contains engineered rProtein A that binds at the CH2-CH3 interface of the Fc-region of IgGs and shows cross binding to the VH3 domain of IgGs.
Features of MabCaptureC™ Affinity Matrix include:
  • High dynamic mAb binding capacity of > 50 g/L at 4.8 min residence time
  • Purification of mAbs and a subpopulation of scFv's and Fab fragments containing VH3 binding domains
  • Clean and sanitize with standard sodium hydroxide agents for chromatography products
  • Excellent scalability
  • Non-animal derived
Main resin characteristics:
  • Matrix: agarose-based, epoxide activated
  • Average particle size: 75 ± 10 μm
  • Ligand: recombinant C domain of Protein A
  • Ligand coupling method: epoxide coupling
  • Binding capacity: >55 g IgG/L resin at 5 min residence time and 10% breakthrough; >75 g IgG/L resin at 10 min. residence time and 10% breakthrough
  • Elution conditions: 0.1 M glycine pH 3.0, or 20–100 mM sodium citrate or acetate, pH 3.0
  • Cleaning conditions: 0.2 M sodium hydroxide for 15 minutes every cycle
  • Column dimensions: 0.8 x 2 cm (1 mL), 0.8 x 10 cm (5 mL)
  • Operating pressure: ≤ 3 bar
  • Formulation buffer: 20% (v/v) ethanol
Spécification
Volume du lit 1 ml
Capacité de liaison >55 g IgG/L de résine (5 min de temps de résidence et 10 % de percée), > 75 g IgG/L de résine (10 min de temps de résidence et 10 % de percée)
Diamètre (métrique) 0.8 cm
Granulométrie 75 ±10 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Type de ligand rprotéine A modifiée
Matrice À base d’agarose, activée par époxyde
Pression de fonctionnement max. ≤3 bar
Phase stationnaire Billes d’agarose
Cible mAb IgG, et une sous-population de scFv et de Fab contenant le domaine VH3
Quantité 1 mL
Vis mere Vis mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.