Learn More
Brady™ Étiqueteuse M710 - Version EU avec Wi-Fi et Bluetooth
Code produit. p-200000139
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY (UE)
QWERTZ
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17815245
Marque: Brady™ 317811
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plus de rapidité. Moins de gaspillage. C’est notre imprimante portable la plus rapide et la plus avancée. Imprimez à une vitesse de 76,2 mm/s.
  • Restez connecté partout avec les technologies Bluetooth et Wi-Fi avancées
  • Bénéficiez d’une vitesse d’impression extrêmement élevée de 76,2 mm/s et découpez automatiquement les étiquettes
  • Travaillez plus longtemps et imprimez 4 500 étiquettes avec une seule charge de batterie
  • Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à une étiqueteuse résistante aux chutes de 1,20 m, au sable poudreux et à la poussière
  • Réalisez plus de tâches à l’aide du clavier ou d’un logiciel d’impression d’étiquettes
  • Imprimez ce dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez (texte, codes-barres, formes et images) à l’aide du clavier ou d’un logiciel
  • Profitez d’une flexibilité totale du bureau au terrain avec l’enregistrement et le partage d’étiquettes, ainsi que l’importation de données
Spécification
Type de produit Printer
Couleur Bleu
Type d’affichage Color LCD Touchscreen
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 4.6 in.
Largeur (impériale) 9.45 in.
Longueur (métrique) 116.75 mm
Largeur (métrique) 240.03 mm
Hauteur (impériale) 13.59 in.
Hauteur (métrique) 345.2 mm
Capacité de couleur Monocolor
Taille d’affichage 53.77 x 71.28 mm
Comprend Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Langues English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Mémoire 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modèle M710
Vitesse d’impression 76.2 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
Poids (impériale) 5.4 lb.
Poids (métrique) 2.45 kg
Certifications/Conformité FCC Part 15 Class A
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M710-WB-QWERTY-EU