Learn More
Brady™ Étiqueteuse M710
Plus de rapidité. Moins de gaspillage. C’est notre imprimante portable la plus rapide et la plus avancée. Imprimez à une vitesse de 76,2 mm/s.
979.00€
Spécification
Type de produit | Printer |
---|---|
Couleur | Blue |
Type d’affichage | Color LCD Touchscreen |
À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
Matériau | Plastic |
Code produit | Marque | Keyboard Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Keyboard Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17805245
|
Brady™
317810 |
QWERTY (EU) |
979.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17825245
|
Brady™
317814 |
AZERTY |
979.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Bénéficiez d’une vitesse d’impression extrêmement élevée de 76,2 mm/s et découpez automatiquement les étiquettes
- Travaillez plus longtemps et imprimez 4 500 étiquettes avec une seule charge de batterie
- Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à une étiqueteuse résistante aux chutes de 1,20 m, au sable poudreux et à la poussière
- Imprimez ce dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez (texte, codes-barres, formes et images) à l’aide du clavier ou d’un logiciel
- Profitez d’une flexibilité totale du bureau au terrain avec l’enregistrement et le partage d’étiquettes, ainsi que l’importation de données
Spécification
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
4.6 in. | |
116.75 mm | |
13.59 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon | |
200 MB (Stores Up to 100,000 Labels) | |
76.2 mm/sec. | |
USB 2.0, USB-C | |
2.45 kg | |
Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery |
Blue | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
9.45 in. | |
240.03 mm | |
345.2 mm | |
53.77 x 71.28 mm | |
English (US), Danish, Spanish, Russian, Croatian, Hungarian, Norwegian, Korean, Swedish, Romanian, Slovak, French, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian | |
M710 | |
300 dpi | |
5.4 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Years | |
110/240 V |