Learn More
Brady™ Pipette Pasteur
Bénéficiez d’une durabilité optimale. Réalisez plus de tâches grâce à des fonctionnalités améliorées, telles que la résistance aux chocs de norme militaire, des températures d’utilisation inférieures à zéro et le plus large éventail d’options de saisie de données.
Marque: Brady™ 317801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concevez et imprimez des étiquettes à l’aide d’un clavier ou d’un logiciel de bureau
- Travaillez plus longtemps grâce à une batterie au lithium-ion Gen3 améliorée et imprimez 4 500 étiquettes en une seule charge
- Importez et exportez facilement des fichiers d’étiquettes, listes et images générés par l’étiqueteuse via le port USB 2.0 (type A et B) et une clé USB
- Imprimez des étiquettes à une vitesse de 50,80 mm/s
- Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à une étiqueteuse résistante aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) et aux chutes de 1,80 m
- Utilisez votre étiqueteuse à des températures comprises entre -18 et -46 °C
- Cette étiqueteuse est fournie avec la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
Spécification
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD | |
Plastic | |
4.19 in. | |
106.42 mm | |
12.93 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
512 MB RAM, 256 MB Flash | |
50.8 mm/sec. | |
USB 2.0 | |
1.41 kg | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification | |
Adaptateur CA, Batterie rechargeable | |
AZERTY |
Yellow, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.22 in. | |
107.19 mm | |
328.42 mm | |
71.12 mm | |
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M610 | |
300 dpi | |
3.1 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 ans | |
110/240 V | |
M610-AZ-PWID |