Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Forward Primer, Desalted
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
25 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez notre outil pour trouver et commander des amorces pré-conçues pour le séquençage de PCR et de Sanger. Exempts de SNP et de dimères, spécifiques à la cible et adaptés aux conditions de PCR universelles, ces amorces peuvent être commandées sans modification, à queue M13, purifiées par HPLC ou dessalées. Toutes les amorces sont vérifiées par spectrométrie de masse.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| Description | Amorce dessalée sens humaine M13, 25 nmole, solide, pour la PCR et le séquençage de Sanger |
| Type de produit | Amorce DS sens humaine M13 |
| Méthode de purification | Dessalée |
| Pureté | Dessalée |
| Primer | Amorce sens |
| Quantité | 25 nmol |
| Qualité | HPLC |
| Forme | Solide |