Learn More
m-Xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316656
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-38-3
C8H10
106.17
MFCD00008536
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
7929
CHEBI:28488
1,3-xylene
CC1=CC(C)=CC=C1
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-38-3
C8H10
106.17
MFCD00008536
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
7929
CHEBI:28488
1,3-xylene
CC1=CC(C)=CC=C1
m-Xylene is used in the production of isophthalic acid, which is a monomer and utilized in preparation of polyethylene terephthalate. It is used as an important starting material in the production of 2,4- and 2,6-xylidine. It is used as solvent in histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Du m-xylène est utilisé dans la production de l’acide isophtalique, qui est un monomère utilisé dans la préparation du polyéthylène téréphtalate. Il est utilisé comme produit de départ important dans la production de 2,4- et 2,6-xylidine. Il est utilisé comme solvant en histologie.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Point de fusion -47°C
Densité 0.866
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.497
Numéro UN UN1307
Beilstein 605441
Merck Index 14,10081
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%