Learn More
M-xylène, 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4626817 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11944441
Marque: Thermo Scientific Acros 158931000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-38-3
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008536
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
CID PubChem 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nom IUPAC 1,3-xylene
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Point de fusion -48.0°C
Aspect clear colorless liquid
Densité 0.8640g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 25°C
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.864
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.62 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Xylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.