Learn More
m-terphényle, 99 %
Code produit. 15439019
Click to view available options
Quantité:
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Terphenyl
CAS 92-06-8
Point de fusion 86°C to 88°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 363°C
Point d’éclair 191°C (375°F)
Formule moléculaire C18H14
Numéro MDL MFCD00003059
Quantité 25 g
Beilstein 1864778
Synonyme m-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, m-diphenylbenzene, m-triphenyl, santowax m, isodiphenylbenzene, 1,3-terphenyl, meta-terphenyl, santowax om, 1,1'-biphenyl, 3-phenyl
Clé InChI YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nom IUPAC 1,3-diphénylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 230.31
CID PubChem 7076
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 99%