Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série M
Code produit. 13463619
Click to view available options
Modèle:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Tension:
230/240 V
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13463619
Marque: Branson Ultrasonics™ CPX952536R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez votre laboratoire avec le nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH. Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH.Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation constante dans toute la cuve, éliminant ainsi les zones mortes pour une durée de vie prolongée
  • Avec minuteur mécanique de 60 minutes et fonctionnement en continu
  • Transducteurs industriels 40 kHz
  • Commandes situées au-dessus et derrière sur un panneau facilement accessible de la tour de commande surélevé par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
  • Corps en plastique
  • Résistant aux produits chimiques
  • Modèles 1,5 gal et supérieurs
  • Drains de réservoir avec vannes
Spécification
Affichage Aucun - Molette de contrôle
Matériau Boîtier en plastique, réservoir en acier inox
Minuteur 60 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 2,5 gal.
Capacité (métrique) 9,5 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
Comprend Couvercle de cuve
Modèle M5800-E
Poids (impériale) 14 lb
Poids (métrique) 6,4 kg
Garantie 2 ans
Type de bouchon CEE 7/7 (continent européen)