Learn More
Thermo Scientific™ Réactif M-PER™ pour l’extraction de protéines de mammifères
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le réactif Thermo Scientific™ M-PER pour l’extraction de protéines de mammifères permet d’extraire des protéines totales à partir de cellules de mammifères en culture avec une grande efficacité.
Ce réactif de lyse cellulaire est une formulation de détergent non dénaturante qui dissout les membranes cellulaires afin d’extraire toutes les protéines cellulaires solubles en seulement 5 minutes. Le réactif M-PER nécessite peu voire aucune rupture mécanique et permet d'obtenir davantage de protéines par comparaison aux cycles de congélation/décongélation et aux procédures de sonication. Ce réactif de lyse des cellules de mammifères est tellement efficace qu’il n’est pas nécessaire de gratter les cellules adhérentes de la boîte de culture, ce qui permet de lyser et d’analyser, directement et en toute simplicité, des cellules cultivées dans des plaques à 24 et à 96 puits. Les lysats cellulaires résultants, obtenus à partir de cellules adhérentes ou en suspension, sont compatibles avec de nombreux essais en aval, notamment des dosages immunologiques, des dosages enzymatiques et une diversité d'analyses de gène rapporteur courantes.
Points clés :
Doux – lyse à base de détergent produisant des extraits immédiatement compatibles avec les dosages protéiques Coomassie™ (Bradford), BCA ou SDS-PAGE
Compatibilité – extraits de protéines solubles à l’état non dénaturé permet d’utiliser directement l’immunoprécipitation et d’autres procédures de purification par affinité
Exempt d’amine et dialysable – la formulation assure une compatibilité avec les systèmes de dosage suivants
Commodité – les cellules adhérentes sont lysées directement dans la plaque ou après un grattage et un lavage en suspension
Non dénaturante – préserve la luciférase, la β-galactosidase, CAT et d’autres activités de gènes rapporteurs avec la même efficacité, voire meilleure, que celle obtenue avec les produits des autres fournisseurs et les méthodes de congélation/décongélation
Spécification
Spécification
| Quantité | 250 ml |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Réactif d’extraction de protéines |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Contenu et stockage | Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. |
| Gamme de produits | M-PER |