Learn More
m-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13€ - 88.85€
Identifiants chimiques
CAS | 121-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
Numéro MDL | MFCD00007259 |
Clé InChI | ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon |
CID PubChem | 8494 |
Nom IUPAC | 1-(3-nitrophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10336630
|
Thermo Scientific Acros
128331000 |
100 g | Flacon en plastique |
25.13€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10503681
|
Thermo Scientific Acros
128335000 |
500 g | Flacon en plastique |
88.85€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121-89-1 | |
165.15 | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
8494 | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
C8H7NO3 | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
1-(3-nitrophényl)éthanone |
Spécification
m-Nitroacetophenone | |
121-89-1 | |
100.0 | |
201.0°C to 203.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
O2NC6H4COCH3 | |
07, 288 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] | |
165.15 | |
165.15 | |
Poudre cristalline |
98% | |
97.5 | |
76.0°C to 79.0°C | |
Authentique | |
C8H7NO3 | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-nitrophényl)éthanone | |
8494 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-504-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- m-Nitroacetophenone