Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Dosage sérologique pour double diffusion sur gel M. faeni
M. faeni Microgen Bioproducts : dosage sérologique pour double diffusion sur gel pour la détection d’anticorps précipitants à l’actinomycète thermophile Micropolyspora faeni.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dosage pour double diffusion pour la détection d’anticorps précipitants aux actinomycètes thermophiles.
Spécification
6 ml | |
1 Kit | |
Dosage sérologique pour double diffusion sur gel | |
Étiquette EC/REP sur la boîte du kit, étiquette carton vierge CE |
Liquide | |
Double diffusion sur gel (Ouchterlony) | |
Kit pour tests | |
5 à 10 ml de sang veineux |