Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de m-Crésol, pur, indicateur de niveau
45.63€ - 269.34€
Identifiants chimiques
CAS 2303-01-7
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005871
Clé InChI OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73030
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10792461
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
228200050
5 g Flacon en verre
45.63€
5g
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10013030
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
228200100
10 g Flacon en verre
78.09€
10g
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13418488
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
228200500
50 g Flacon en verre
269.34€
50g
Expédition estimée: 13-01-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
2303-01-7
382.43
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
C21H18O5S
MFCD00005871
73030
CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spécification
m-Cresol Purple
C21H18O5S
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
382.43
382.42
900 min. (578nm, in buffer)
Vert
2303-01-7
MFCD00005871
Authentique
4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
73030
Pures
from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Poudre cristalline fine
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-960-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • m-Cresol Purple, indicator grade