Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453027
Click to view available options
Quantité:
250 g
800 g
Conditionnement:
250g
800g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15453027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10733.41
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le m-crésol est utilisé dans la préparation de résines synthétiques comme les résines phénol-formaldéhyde, les désinfectants et les révélateurs photographiques. Il est utilisé comme solvant industriel pour dissoudre les polymères tels que la polyaniline. Il agit comme précurseur de la vitamine E et de l’amylmétacrésol antiseptique. Il est utilisé comme conservateur de l’insuline.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther diéthylique, du chloroforme et de l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, l’aluminium et les alliages d’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-39-4
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002302
Clé InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Methylphenol
CID PubChem 342
ChEBI CHEBI:17231
Nom IUPAC 3-méthylphénol
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol
Point de fusion 11°C to 12°C
Point d’ébullition 202°C to 204°C
Numéro UN UN2076
Beilstein 506719
Merck Index 14,2579
Informations sur la solubilité Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Phenol-like
Sensibilité Light sensitive
Densité 1.034
pH 5
Quantité 800 g
Point d’éclair 86°C