Learn More
m-crésol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
800 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le m-crésol est utilisé dans la préparation de résines synthétiques comme les résines phénol-formaldéhyde, les désinfectants et les révélateurs photographiques. Il est utilisé comme solvant industriel pour dissoudre les polymères tels que la polyaniline. Il agit comme précurseur de la vitamine E et de l’amylmétacrésol antiseptique. Il est utilisé comme conservateur de l’insuline.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther diéthylique, du chloroforme et de l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, l’aluminium et les alliages d’aluminium.
Le m-crésol est utilisé dans la préparation de résines synthétiques comme les résines phénol-formaldéhyde, les désinfectants et les révélateurs photographiques. Il est utilisé comme solvant industriel pour dissoudre les polymères tels que la polyaniline. Il agit comme précurseur de la vitamine E et de l’amylmétacrésol antiseptique. Il est utilisé comme conservateur de l’insuline.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther diéthylique, du chloroforme et de l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, l’aluminium et les alliages d’aluminium.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | m-Cresol |
Point de fusion | 11°C to 12°C |
Point d’ébullition | 202°C to 204°C |
Numéro UN | UN2076 |
Beilstein | 506719 |
Merck Index | 14,2579 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol. |
SMILES | CC1=CC(=CC=C1)O |
Poids de la formule | 108.14 |
Pourcentage de pureté | 99% |