Learn More
LZIC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | LZIC |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16853234
|
Proteintech
14543-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16843234
|
Proteintech
14543-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LZIC belongs to the CTNNBIP1 family. It is ubiquitously expressed with highest levels in kidney. LZIC is up-regulated in several cases of gastric cancers.Specifications
LZIC | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5PQN7, Q8K3C3, Q8WZA0 | |
366507, 69151, 84328 | |
LZIC Fusion Protein Ag6047 | |
Primary | |
-20°C | |
LZIC |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LZIC, Protein LZIC | |
Lzic | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |