Learn More
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
MedChemExpress LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Marque: Medchem Express HY-113123
Description
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.Spécification
LysoPC(14:0/0:0) | |
White | |
C22H46NO7P | |
Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic) | |
467.58 | |
98.0% | |
Solid |
20559-16-4 | |
Research | |
10 mg | |
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O | |
467.58 | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only