Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Générez un lysat d’échantillon afin d’isoler l’ADN plasmidique. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN plasmidique MagJET™ (K2791 ⁄ 2792) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 25 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2592
Description
Le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmidique à partir de cultures d’E. coli pendant la nuit. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Tampon de lyse | |
MagJET | |
90 mL |
Kit | |
Tampon de lyse |
Sécurité et traitement
- Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulphate