Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A (grenat) en vrac
Flocons angulaires, pointus, en bloc, chimiquement inertes et ne liant pas les acides nucléiques. Composant des tubes de matrice de lyse A
Marque: MP Biomedicals™ 116540427
Description
La matrice de lyse A en vrac contient une matrice de grenat composée de flocons angulaires, tranchants et chimiquement inertes qui ne lient pas les acides nucléiques. La matrice de grenat est un composant des tubes de la matrice de lyse A. À utiliser sur les instruments FastPrep ou tout batteur à microbilles.
- Utilisé pour lyser, broyer ou homogénéiser des échantillons robustes et résistants
- La lyse est ainsi plus efficace pour les échantillons durs grâce à des surfaces tranchantes, angulaires et irrégulières
- La matrice de grenat peut être utilisée très efficacement pour l’isolement de l’ADN, mais elle est très agressive et doit être utilisée avec précaution pour les applications d’isolement de l’ARN et des protéines
- Types d’échantillon : Tissus animaux et végétaux, insectes, nématodes et lyse des bactéries, levures, champignons et algues
Spécification
Flocons de grenat | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse A (grenat) | |
Matrice de lyse A (grenat) |
Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
En vrac | |
500 g |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.