Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 50 ml
Pour l’isolement ultérieur de l’ADN génomique de tous les types d’échantillons, excepté les échantillons de sols. Chaque tube de 50 ml résistant aux chocs contient une matrice grenat et cinquante sphères en céramique de 1/4 po. La matrice de lyse A est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
45.00€ - 1010.00€
Spécification
Type de microbilles | Flocons de grenat et sphères en céramique |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15752462
|
MP Biomedicals™
116950002 |
2 tubes de 50 ml |
45.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480506
|
MP Biomedicals™
116950010 |
10 tubes de 50 ml |
213.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12751461
|
MP Biomedicals™
116950050 |
50 tubes de 50 ml |
1010.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille des tubes : 50 ml
- Type d’échantillon : Tous échantillons
- Molécule à enrichir : ADN
Spécification
Flocons de grenat et sphères en céramique | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse A | |
Jusqu’à 7 g par préparation |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Sans RNase |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.