Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 4,5 ml
La matrice de lyse A TallPrep™ contient une matrice de grenat et des sphères en céramique pour le broyage ou la lyse des tissus animaux et végétaux, des insectes, des bactéries, des levures, des champignons et des algues.
174.00€ - 525.00€
Spécification
Type de microbilles | Flocons de grenat et sphères en céramique |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15232850
|
MP Biomedicals™
116970025 |
25 tubes de 4,5 ml |
174.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471565
|
MP Biomedicals™
116970050 |
50 tubes de 4,5 ml |
320.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481565
|
MP Biomedicals™
116970100 |
100 tubes de 4,5 ml |
525.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille des tubes : 4.5mL
- Type d’échantillon : Tous échantillons
- Molécule à enrichir : ADN
Spécification
Flocons de grenat et sphères en céramique | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse A | |
Jusqu’à 0,5 g par préparation |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.