Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 15 ml
La matrice de lyse A TeenPrep™ contient une matrice de grenat et des sphères en céramique pour le broyage ou la lyse des tissus animaux et végétaux, des insectes, des bactéries, des levures, des champignons et des algues.
Marque: MP Biomedicals™ 116930005
Description
Les tubes de la matrice de lyse A contiennent une matrice de grenat et des sphères en céramique de 1/4 po pour le broyage et la lyse d’une gamme de types d’échantillon. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques. À utiliser sur les instruments FastPrep ou tout batteur à microbilles.
- Taille des tubes : 15 mL
- Types d’échantillon : Tissus animaux, plantes, insectes, nématodes, bactéries, levures, champignons, algues
- Matériau des microbilles : Flocons de grenat et dix sphères en céramique de 1/4 po (6,35 mm) de diamètre
Spécification
Matrice de grenat et sphères en céramique | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse A | |
Sans RNase |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
5 tubes de 15 ml | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.