Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marque:  BUCHI 11L200IN1612001001
17541.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17264724
  • 18465.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
6 kg
-55°C à +30°C
Non
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
23,1496 in
6
Acier inoxydable
Pfeiffer Duo 6
20,0787 in
220/240 V