Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 4
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Marque:  BUCHI 11L200IN1412003001
19901.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17264714
  • 21955.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
6 kg
-55°C à +30°C
Non
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
23,1496 in
4
Acier inoxydable
Edwards nXDS6iC
20,0787 in
220/240 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 4 > Edwards nXDS6iC