Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 4
Code produit. 17254714 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Pompe à vide:
Aucune pompe à vide
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17254714
Marque: BUCHI 11L200IN1412001101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Type Freeze Dryer
Capacité (métrique) 6 kg
Nbre d’étagères 4
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Software Included Non
Pompe à vide Pfeiffer Duo 6
Comprend Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Hauteur (impériale) 20,0787 in
Longueur (impériale) 23,1496 in
Type de bouchon All except North America
Tension 220/240 V