Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 24
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lyovapor™ compact L-200
- Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
- Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
| Type | Freeze Dryer |
| Capacité (métrique) | 6 kg |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Software Included | Non |
| Pompe à vide | Pfeiffer Duo 6 |
| Comprend | Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot |
| Hauteur (impériale) | 20,0787 in |
| Longueur (impériale) | 23,1496 in |
| Afficher plus |