Learn More
Micronova™ Serpillière à tête plate double LyoTool™
Une structure pour serpillière à tête à plate double personnalisée spécialement conçue pour nettoyer le dessus et le dessous des étagères de lyophilisateurs en un seul passage. Conçue pour être utilisée avec les housses pour serpillières à tête plate SnapMop™ et PocketMop™
Marque: Micronova™ QDBP14-03
373.67 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Requires : Housses Snapmop ou Pocketmop de 14 po. et poignées SSU
Description
La serpillière à tête plate double Micronova LyoTool™ comprend deux plaques de compression qui garantissent la libération d’une quantité uniforme de désinfectant sur le dessus et le dessous des étagères de lyophilisateurs en même temps.
- Adaptateur pour serpillière à tête plate à deux plaques
- Nettoie le dessus et le dessous des étagères de lyophilisateurs en un seul passage
- Plaques de compression pour une désinfection uniforme
- Acier inox électropoli et acétal
- À utiliser avec SnapMop ou PocketMop
- Résiste aux désinfectants forts
- Autoclavables
Spécification
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in) | |
Plat double | |
14 in | |
35,6 cm | |
7,6 cm | |
8,9 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
LyoTool | |
Acétal, acier inoxydable (304), électropoli, acier inox |
Serpillère à franges | |
Noir | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
3 in | |
3,5 in | |
Oui | |
Conserver à température ambiante | |
Nettoyage et désinfection d’étagères de lyophilisateurs, dessus et dessous en même temps |