Learn More
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
Marque: STEMCELL Technologies 07811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
- Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
- Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
- Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
- Kit is composed of 4 x 250 ml bottle
Spécification
4 x 250 mL | |
Mononuclear Cells | |
Cell Isolation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.