missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
161.00€ - 362.00€
Spécification
Antigène | Ly-6G/Ly-6C |
---|---|
Clone | RB6-8C5 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17895057
|
Invitrogen
404-5931-80 |
25 μg |
161.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17895027
|
Invitrogen
404-5931-82 |
100 μg |
362.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.Spécification
Ly-6G/Ly-6C | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
AA682074; AA959465; Gr1; Gr-1; Granulocyte Marker; Ly6c; Ly-6C; Ly-6C.2; Ly6c1; Ly-6C1; Ly6c2; Ly-6C2; Ly6g; Ly-6G; ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; lymphocyte antigen 6 complex, locus C1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C2; lymphocyte antigen 6 complex, locus G; lymphocyte antigen 6C precursor (Ly-6C); lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen 6C2; lymphocyte antigen 6G; Lymphocyte antigen Ly-6C; lymphocyte differentiation antigen; PML; PMN | |
Ly6c1, Ly6c2, Ly6g | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
RB6-8C5 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 421 | |
Rat | |
Mouse | |
P0CW02, P0CW03, P35461 | |
100041546, 17067, 546644 | |
IgG2b κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit