Learn More
Motic™ Condenseur LWD pour AE2000
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes AE2000
Description
- Concentre et focalise la lumière passant à travers l’échantillon.
- Condenseur longue distance de travail.
- Adapté au contraste de phase.
Spécification
Spécification
| Description | NA : 0,40 |
| Type de produit | Condenseur LWD |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes AE2000 |
| Distance d’utilisation | 28 mm |