Learn More
LW6, MedChemExpress
MedChemExpress LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Marque: Medchem Express HY-13671
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.Spécification
LW6 | |
Off-White | |
C26H29NO5 | |
HIF-1α inhibitor LW8 | |
O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1 | |
435.51 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
934593-90-5 | |
Research | |
25 mg | |
DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic) | |
435.51 | |
98.0% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.