Learn More
Welch™ Systèmes de vide de laboratoire LVS 610 T
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Modèle:
LVS 610 T
Conditionnement:
1 pièce
Description
Groupe de pompage 16 à 138L/min
• Groupe de pompage
• Vide limite 8 mbar pour solvants volatils tels que acétone, dichlorométhane, éther
• Vide limite 2 mbar pour solvants lourds tels que eau, DMF, DMSO
• Tout PTFE pour gaz corrosifs
• Récupération des solvants proche de 100%
• Régulateur de vide avec port RS232
• Conseillé pour évaporateur rotatif, sécheur de gel, étuve à vide
• Tête de pompe aluminium recouverte PTFE renforcé fibre de carbone
• Haute résistance chimique, la bonne conductivité du carbone réduit les charges électrostatiques et diminue les risques d'inflammation des vapeurs de solvant
• Membrane recouverte PTFE, clapets Peek
• Le gaz n'est en contact qu'avec des matériaux hautement résistants
• Lest d'air pour évacuation des solvants de la tête de pompe
• Groupe de pompage manuel: protection de la pompe contre les particules et liquides, récupérations des condensats
• Groupe de pompage automatique: contrôle et détermination automatique du vide
• Les groupes de pompage avec 2 entrées sont équipés de clapets anti-retour pour travaux simultanés sans contamination croisée
• Température maximum des gaz 60°C
• Alimentation 230V - 50Hz
• Tout PTFE avec régulateur de vide, pour tout solvant
• Groupe de pompage économie d'énergie* Contrôle du vide. La pompe s'arrête lorsque le vide de consigne est atteint et se réenclenche si nécessaire: augmente la durée de vie de la pompe, réduit le niveau sonore et économise de l'énergie
• Regulation uniquement par vide de consigne
• Groupe de pompage 7398A
• Groupe de pompage tout PTFE avec régulateur de vide. Pour tout solvant
• Groupe de pompage
• Automatique
• Groupe de pompage
• Vide limite 8 mbar pour solvants volatils tels que acétone, dichlorométhane, éther
• Vide limite 2 mbar pour solvants lourds tels que eau, DMF, DMSO
• Tout PTFE pour gaz corrosifs
• Récupération des solvants proche de 100%
• Régulateur de vide avec port RS232
• Conseillé pour évaporateur rotatif, sécheur de gel, étuve à vide
• Tête de pompe aluminium recouverte PTFE renforcé fibre de carbone
• Haute résistance chimique, la bonne conductivité du carbone réduit les charges électrostatiques et diminue les risques d'inflammation des vapeurs de solvant
• Membrane recouverte PTFE, clapets Peek
• Le gaz n'est en contact qu'avec des matériaux hautement résistants
• Lest d'air pour évacuation des solvants de la tête de pompe
• Groupe de pompage manuel: protection de la pompe contre les particules et liquides, récupérations des condensats
• Groupe de pompage automatique: contrôle et détermination automatique du vide
• Les groupes de pompage avec 2 entrées sont équipés de clapets anti-retour pour travaux simultanés sans contamination croisée
• Température maximum des gaz 60°C
• Alimentation 230V - 50Hz
• Tout PTFE avec régulateur de vide, pour tout solvant
• Groupe de pompage économie d'énergie* Contrôle du vide. La pompe s'arrête lorsque le vide de consigne est atteint et se réenclenche si nécessaire: augmente la durée de vie de la pompe, réduit le niveau sonore et économise de l'énergie
• Regulation uniquement par vide de consigne
• Groupe de pompage 7398A
• Groupe de pompage tout PTFE avec régulateur de vide. Pour tout solvant
• Groupe de pompage
• Automatique
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Modèle | LVS 610 T |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Laboratory Vacuum System |
| Tension | 230 V |