Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire LVS110 Z
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
310 mm
Description
- Disponibles avec 2 ou 3 en étapes de pompage pour générer du vide jusqu’à 2 mbar (1,5 torr)
- Choix de débit de 20 à 238 l/min.
- Conception modulaire avec options pour compléter votre processus
- Les options de contrôle numérique et les accessoires intégrés personnalisent le LVS en fonction de vos besoins
- Résistant aux vapeurs d’acide et de solvant
- Pièces en contact avec des liquides en PTFE, PVDF, PEEK, PP et verre
- La conception ergonomique offre la possibilité de placer les commandes et les fonctionnalités là où elles sont nécessaires
- Libère de l’espace sur le capot ou la paillasse
- La maintenance réduite par rapport aux autres technologies permet d’économiser du temps et de l’argent
- Le vide sec offre un milieu de travail et un environnement plus propres
- Le pompage non contaminé des gaz produit des échantillons plus propres, sans risque de rreflux d’huile
Les systèmes LVS sont disponibles avec une gamme d’options de contrôle du vide, des packs de contrôle numérique à réglage manuel et trois packs différents de contrôle numérique sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 310 mm |
| Modèle | LVS 110 Z |
| Débit | 1.0/1.1 m³/hr. |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur totale (métrique) | 445 mm |
| Largeur totale (métrique) | 360 mm |
| Type de pompe | Laboratory Vacuum System |
| Pression maximale | <8 mbar |
| Tension | 230 V |