Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire LVS101 Z
Code produit. 11849081 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
310 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11849081
Marque: Welch™ 115027
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Commande manuelle et automatique modulaire,construction en PTFE résistante aux produits chimiques
Commande manuelle et automatique modulaire, construction en PTFE résistante aux produits chimiques 230 V, 50 Hz, débit 17l/min, vide mbar <8 Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 310 mm
Modèle LVS 101 Z
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 445 mm
Largeur totale (métrique) 360 mm
Type de pompe Laboratory Vacuum System
Pression maximale <8 mbar
Tension 230 V