Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs de test au lutécium
Bénéficiez d’une alternative intelligente aux sources de contrôle classiques pour vos instruments de détection des rayonnements et éliminez les problèmes liés à la correction de la demi-vie, au transport ou à la mise au rebut, susceptibles dʼentraîner des erreurs.
876.00€
Spécification
Type de détecteur Lu2O3
Matériau Composant radioactif : Lu2O3
Type de produit Adaptateur de test au lutécium
Consulter d'autres spécifications
Alert:
En vertu des règles du Ministère des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et de leur faible activité spécifique.
Produits 1
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10787265
Afficher les documents
Thermo Scientific™
425068571
Adaptateur de test au lutécium 9 g pour RadEye B20
876.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
Description
Bénéficiez d’une vérification fiable des performances de votre équipement de détection des rayonnements sans les incohérences des sources de contrôle classiques. Des sondes de contamination bêta aux détecteurs haute résolution en passant par les détecteurs à scintillation gamma, les adaptateurs de test au lutécium Thermo Scientific™ fournissent des résultats fiables sans problèmes liés à la correction de la demi-vie, au transport ou à la dégradation / mise au rebut. Ces adaptateurs de test innovants utilisent un oxyde de lutécium naturel de haute pureté pour produire un taux d’émission de surface totalement constant et homogène avec des résultats reproductibles bien définis, quelles que soient les variabilités dans la céramique à l’oxyde de lutécium.
Les adaptateurs de test au lutécium offrent des avantages uniques. Le lutécium, élément du groupe des terres rares, contient l’isotope Lu-176 avec une demi-vie de 3,6 E10 ans et une abondance naturelle de 2,6 %, ce qui produit une activité hautement reproductible et uniforme de l’élément pur de lutécium d’environ 50 Bq/g.
  • Pas besoin de corriger la demi-vie, ce qui pourrait entraîner des erreurs, ou d’acheter à répétition des sources de contrôle (dégradées).
  • Tous les adaptateurs de test du même type ont pratiquement la même activité.
  • Les adaptateurs de type bêta fournissent des taux d’émission de surface quasiment identiques.
  • La conception de boîtiers à forme spéciale et de céramique de Lu2O3 haute densité minimise l’activité nécessaire pour les détecteurs de petite taille.
  • En vertu des règles du Ministère des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et de leur faible activité spécifique.
Les adaptateurs de test au lutécium sont disponibles en plusieurs tailles pour une utilisation avec divers instruments de mesure des rayonnements :
Adaptateurs de test bêta / gamma
Type de disque de 50 mm de diamètre
  • Adaptateurs de test haute précision et à faible consommation énergétique pour la vérification des performances du RadEye B20 et d’autres instruments à l’aide du détecteur à galette.
  • Incrustation d’oxyde de lutécium de 9 g (P : 40 mm x 1 mm de hauteur)
  • Boîtier fabriqué en verre acrylique (P : 50 mm x 3 mm de hauteur)
  • Taux de comptage net type du RadEye B20 : 6 cps
Type rectangulaire de 110 cm²
  • Adaptateurs de test pour sondes de contamination bêta à zones étendues comme RadEye AB100.
  • Taux d’émission de surface intrinsèquement homogène de 0,8 particules par cm2
  • Parfait pour la formation et l’étalonnage
  • Incrustation d’oxyde de lutécium de 80 g (surface : 74 × 148 mm)
  • Taille totale : 120 × 200 × 5 mm
Adaptateur de test gamma pour instruments portatifs
Adaptateur de test pour RadEye PRD
  • Adaptateur de test au lutécium de forme spéciale pour correspondre au boîtier du RadEye PRD
  • Lu2O3 de 36 g
  • Taux de comptage net type du RadEye PRD : 100 cps
  • Déclenche l’indication d’alarme NBR de basse énergie sur l’écran du RadEye PRD
  • Mallette de transport fournie
Type de disque de 62 mm de diamètre (boîtier étanche)
  • Adaptateur de test gamma universel pour détecteurs à scintillation et spectroscopie gamma portatifs.
  • Céramique d’oxyde de lutécium de 50 g (P : 55 × 3 mm de hauteur) à l’intérieur du boîtier étanche en aluminium (P × H : 62 × 7 mm de hauteur)
  • Taux de comptage net type des détecteurs NaI(Tl) de 5 x 5 cm (2 × 2in) : 300 cps
  • Alarme NBR artificielle pour FHZ 672 E-10 ou RadEye NBR
Adaptateurs de test gamma pour systèmes de surveillance par portique des rayonnements stationnaires (RPM)
Disque double avec 100 g d’oxyde de lutécium au total
  • La conception à double disque a généralement un taux de comptage net type pour les détecteurs de grandes zones de 1 000 cps ; 171 × 61 × 17 mm (boîtier en aluminium) ; (2x) P × H : 55 x 3 mm (céramique de Lu2O3)
  • Peut être monté directement sur les détecteurs de zone FHT 1388 (boîtier en plastique) ; disponible également avec support pour dispositifs de surveillance avec un boîtier en métal (installations ASM/SGS)
Disque quadruple avec 200 g d’oxyde de lutécium au total
  • La conception à quatre disques a généralement un taux de comptage net type pour les détecteurs de grandes zones de 2 000 cps ; recommandé pour les sites présentant un rayonnement naturel plus élevé ; (4x) P × H : 55 x 3 mm (céramique de Lu2O3)
  • Se monte directement sur les détecteurs de zone FHT 1388 (boîtier en plastique) ; disponible également avec support pour dispositifs de surveillance avec un boîtier en métal (installations ASM/SGS)
En vertu des règles du Ministère des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et de leur faible activité spécifique.
Spécification
Spécification
Lu2O3
Composant radioactif : Lu2O3
Adaptateur de test au lutécium