Learn More
Oxyde de lutécium(III), poudre blanche, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
167.00€ - 988.00€
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11396318
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011256.03
1 g
167.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11386318
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011256.06
5 g
568.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11376318
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011256.14
25 g
988.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Lutetium(III) oxide serves as a catalyst in a variety of reactions such as polymerization, hydrogenation and alkylation reactions. It is also used in ceramics and glass. In the production of laser crystals, lutetium(III) oxide finds application as an important starting material. Its luminescent properties, a field of interest for researchers and may find potential application in biological fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12032-20-1
397.93
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
dilutetium(3+) trioxidandiide
Lu2O3
MFCD00011100
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Lutetium(III) oxide
Rare Earth Oxides Content
Blanc
99.99% (REO)
MFCD00011100
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
397.93
Odorless
9.420 g/cm3 at 20°C
2487°C
12032-20-1
Poudre
Lu2O3
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
dilutetium(3+) trioxidandiide
397.94
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-764-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante