Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11393298
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) oxide
Point de fusion 2487°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5615
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 397.94
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 9.420 g/mL